Merck
254533
Sigma-Aldrich
テトラプロピルアンモニウムヒドロキシド 溶液
1.0 M in H2O
別名:
TPAOH溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,400
100 G
¥9,400
¥3,400
単価¥9,660割引65%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,400
100 G
¥9,400
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
203.36
Beilstein:
4207983
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
濃度:
1.0 M in H2O
¥3,400
単価¥9,660割引65%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in H2O
屈折率
n20/D 1.3716
密度
1.012 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.H2O/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第四級アンモニウム化合物である水酸化テトラプロピルアンモニウムは、主にモレキュラーシーブ[1]およびゼオライトの製剤を調製するための構造指向剤として使用されます。[2]
アプリケーション
  • 異なる温度や濃度におけるTetrapropylammonium Hydroxide水溶液の密度測定:データおよび相関: この研究では、Tetrapropylammonium Hydroxide水溶液の密度をさまざまな温度や濃度で調べています(SB Sufian, AM Shariff, 2018)。
  • 充電式水系電池の亜鉛樹脂状結晶(デンドライト)形成サプレッサー(抑制因子)としてのTetrapropylammonium Hydroxide: この研究では、水系Zn電池の性能向上のための電解質添加剤としてのTetrapropylammonium hydroxideの使用を調べています(I Kurmanbayeva, L Rakhymbay, 2020)。
  • アンモニアベースのイオン性液体の水溶液の物理的性質の測定と相関: この論文では、Tetrapropylammonium hydroxideを含めたさまざまなアンモニアベースのイオン性液体の物理的性質を調べています(NA Kartikawati et al., 2018)。
  • 触媒用層状TS-1ゼオライトを作るための古いドライゲルのTetrapropylammonium hydroxide処理: この研究は、熱水条件下でのTetrapropylammonium hydroxide処理を用いた層状TS-1ゼオライトの合成に注目しています(Z Yang et al., 2023)。
  • Tetrapropylammonium hydroxideの濃度がスピンオン低比誘電率多孔質薄膜の作製のためのシリカ懸濁液に及ぼす影響: この論文は、スピンオン多孔質薄膜の作製で使用されるシリカ懸濁液に対するさまざまな濃度のTetrapropylammonium hydroxideの影響を調べています(TY Li et al., 2014)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
254533-BULK:
254533-VAR:
254533-25G:
254533-5KG:
254533-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mesoporous ZSM-5 zeolite catalysts prepared by desilication with organic hydroxides and comparison with NaOH leaching.
Abello S, et al.
Applied Catalysis A: General, 364(1), 191-198 (2009)
Preparation of highly pure tetrapropyl ammonium hydroxide using continuous bipolar membrane electrodialysis
Shen JN, et al.
Chemical Engineering Journal, 220, 311-319 (2013)
Lichen Liu et al.
Nature materials, 18(8), 866-873 (2019-07-03)
Subnanometric metal species (single atoms and clusters) have been demonstrated to be unique compared with their nanoparticulate counterparts. However, the poor stabilization of subnanometric metal species towards sintering at high temperature (>500 °C) under oxidative or reductive reaction conditions limits their
New evidence for precursor species in the formation of MFI zeolite in the tetrapropylammonium hydroxide-tetraethyl orthosilicate-water system.
Kirschhock CEA, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(19), 4897-4900 (2002)
Transformation of SiO2 in Titanium Silicalite-1/SiO2 extrudates during tetrapropylammonium hydroxide treatment and improvement of catalytic properties for propylene epoxidation.
Song W, et al.
Chemical Engineering Journal, 253, 464-471 (2014)