Merck
302929
Sigma-Aldrich
水酸化テトラエチルアンモニウム 溶液
35 wt. % in H2O
別名:
TEAOH溶液, TEAヒドロキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
147.26
Beilstein:
3912961
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
35 wt. % in H2O
フォーム
liquid
品質水準
濃度
35 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.404
密度
1.023 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TEAOH溶液は、クロマトグラフィー分離において酸性移動相のpHを調整するために使用される強有機塩基です。
アプリケーション
水酸化テトラエチルアンモニウム溶液(H2O中に35重量%)は、メタ多孔性分子ふるいおよびセオライトサンプルの合成において有機構造指向剤(SDA)/テンプレートとして使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
302929-500ML:
302929-5ML:
302929-VAR:
302929-BULK:
302929-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of nanocrystalline zeolite beta in the absence of alkali metal cations.
Camblor MA
Studies in Surface Science and Catalysis, 105, 341-348 (1997)
Tin-containing zeolites are highly active catalysts for the isomerization of glucose in water.
Moliner M
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(14), 6164-6168 (2010)
Matjaž Mazaj et al.
ChemSusChem, 13(8), 2089-2097 (2020-01-23)
Here, the facile synthesis of four-length-scaled (ultramicro-micro-meso-macroporous) hierarchically structured porous carbon nanocomposite by an emulsion-template strategy is reported. This previously unreported combination of zeolite nanocrystals embedded in the walls of microcellular carbon foams gives unique textural and structural properties, which
Kyohei Ueno et al.
Membranes, 9(7) (2019-07-20)
Hydrophobic pure-silica *BEA-type zeolite membranes with large pores were prepared on tubular silica supports by hydrothermal synthesis using a secondary growth method and were applied to the separation of alcohol/water mixtures by pervaporation (PV), an alternative energy-efficient process for production
A new family of mesoporous molecular sieves prepared with liquid crystal templates.
Beck JS
Journal of the American Chemical Society, 114(27), 10834-10843 (1992)