フォーム
nanopowder
品質水準
含みます
10 mol % gadolinium as dopant
組成
Ce0.9Gd0.1O2
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
>100 m2/g
粒径
5-10 nm (crystallite size)
<500 nm (secondary)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Gd].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.Gd.2O
InChI Key
ZBPTVGKVCOMWPA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
572330-BULK:
572330-VAR:
572330-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。