Merck
572349
Sigma-Aldrich
酸化ジルコニウム(IV)-固定化イットリア
greener alternative
nanopowder
別名:
YSZ, イットリア固定化ジルコニア, イットリウム固定化酸化ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥36,800
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥36,800
About This Item
化学式:
ZrO2 · Y2O3
CAS番号:
分子量:
349.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥36,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
92% ZrO2 basis
品質水準
フォーム
nanopowder
含みます
8 mol % yttria as stabilizer
組成
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
>100 m2/g
粒径
≤100 nm
5-10 nm (crystallite size)
mp
>2,600 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChI Key
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イットリア安定化ジルコニア(YSZ)は、固体酸化燃料電池(SOFC)や酸素センサーのための固体電解質に、最も一般的に使用されています。[1] YSZは、高い酸素イオン性電導度を示す一方、電子伝導を阻害します。[2] YSZ粒子は、硝酸イットリウムやイソプロポキシドから、ゾルゲル法によって合成できます。[3]YSZナノ粒子は、超臨界水(SCW)中で調製できます。[4] 様々な%molのイットリアを含む異なるサイズのYSZナノ粒子は、CO2レーザーに基づく連続およびパルスレーザー蒸着法によって得ることができます。[5]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
酸化ジルコニウム(IV)-イットリア安定化(YSZ)(ナノパウダー)は酸素イオン伝導体であり、良好なイオン伝導性、高い物理化学的安定性などの特性を有します。他の特性としては、優れた耐衝撃性、低い熱伝導性、高い熱膨張率が挙げられます。[6][7][8]
アプリケーション
YSZは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
  • ガスタービンの金属構成要素の保護および絶縁を目的とした熱障壁コーティング。[7]
  • 固体酸化物燃料電池(SOFC)の製作において電解質として。[9]
  • ジルコニア歯科インプラントアバットメントの製作に。[10]
  • マイクロエネルギー変換デバイスに使用する膜として。[11]
  • 触媒用途において固体酸および触媒として。[12]
コラーゲン-イットリア安定化アモルファスジルコニアハイブリッドスキャフォールドが開発できます。[2] YSZ薄膜は、ガスタービンやディーゼルエンジンの燃焼室や固定および回転部品の耐熱コーティングに使用できます。
固体酸化物燃料電池(SOFC)用の電解質材料です。
包装
ガラスボトルに充填されています
その他情報
代わりのCAS番号: 114168-16-0
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
572349-25G:4548173956060
572349-BULK:
572349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Zigzag or spiral-shaped nanostructures improve mechanical stability in yttria-stabilized zirconia membranes for micro-energy conversion devices
Shi Y, et al.
Nano Energy, 59(1), 674-682 (2019)
Influence of microstructure on the ionic conductivity of yttria-stabilized zirconia electrolyte
Chen XJ, et al.
Materials Science & Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing, 335(1-2), 246-252 (2002)
Confined Transformation of UiO-66 Nanocrystals to Yttria-Stabilized Zirconia with Hierarchical Pore Structures for Catalytic Applications
Qin R and Zeng H
Advances in Functional Materials, 29(39), 1903264-1903264 (2019)
Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments
Adatia ND, et al.
Journal of Prosthodontics : Official Journal of the American College of Prosthodontists, 18(1), 17-22 (2009)
Thermodynamic vaporization studies of the manganese oxide--yttria stabilized zirconia (YSZ) solid solution
Matraszek A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(9), 2649-2656 (2004)
資料
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
薄膜固体酸化物形燃料電池は技術的な長所を備えています。電解質薄膜のTF-SOFC蒸着法についてレビューします。
すべて表示