This product has a limited surface area of 5.0-9.0 m2/g, so it is not considered as a porous material.
464228
酸化ジルコニウム(IV)-固定化イットリア
submicron powder, 99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
別名:
YSZ, イットリア固定化ジルコニア, イットリウム固定化酸化ジルコニウム
サイズを選択してください
アッセイ
99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% HfO2)
フォーム
submicron powder
含みます
~8 wt. % yttria as stabilizer
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
5.0-9.0 m2/g
粒径
~700 nm
mp
>2,600 °C (lit.)
密度
>5.95 g/cm3 (when sintered at 1450º C for 4 hours)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChI Key
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464228-VAR:
464228-100G:4548173984865
464228-500G:4548173984872
464228-BULK:
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。
-
Is it porous, if it is porous than what is the pore size of this material
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What phase is the zirconia? is it cubic with small tetragonal spots? is it fully tetragonal?
1 回答-
This product has a tetragonal crystalline structure.
役に立ちましたか?
-
-
ZrO2/Y2O3의 구성비(mole%)가 어떻게 되는지 알 수 있을까요
1 回答-
The product contains ~8 wt. % yttrium oxide (Y2O3) as a stabilizer. The impurities are listed on the lot-specific Certificate of Analysis.
A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/464228#product-documentation役に立ちましたか?