Merck
702897
SAFC
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン
97%
別名:
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン, SIMes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥7,130
500 MG
¥36,100
¥7,130
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥7,130
500 MG
¥36,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2
CAS番号:
分子量:
306.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,130
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
85-100 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702897-100MG:
702897-VAR:
702897-BULK:
702897-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes