Merck
715417
Sigma-Aldrich
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イリデン
別名:
1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン, SIMes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2
CAS番号:
分子量:
306.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
79-85 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
715417-VAR:
715417-BULK:
715417-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes
資料
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions
Hazari らのグループは、クロスカップリング反応に広く適用可能なパラジウム触媒前駆体の開発を進めています。