Merck
579726
Sigma-Aldrich
Grubbs触媒® M102
Umicore, 97%
別名:
Grubbs触媒® M1a(C823), Grubbs触媒® 第1世代, ジクロロ(ベンジリデン)ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)ルテニウム(II), ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)ベンジリデンルテニウム(IV)ジクロライド, ベンジリデン-ビス(トリシクロヘキシルホスフィン)ジクロロルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,300
5 G
¥35,180
50 G
¥261,500
¥10,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,300
5 G
¥35,180
50 G
¥261,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H72Cl2P2Ru
CAS番号:
分子量:
822.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
153 °C (dec.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Ph].P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3.P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6.Cl.Cl.[Ru]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機合成に広く使用されている最初のメタセシス触媒。さまざまな反応条件下での非環式ジエンメタセシス重合(ADMET)、ひずんだ環状オレフィンの開環メタセシス重合(ROMP)、開環メタセシス(ROM)、オレフィンクロスメタセシス(CM)、および末端オレフィンの閉環メタセシス(RCM)に有用です。
メルクのメタセシス触媒に関する詳細を確認する
法的情報
Umicore社製品
追加情報についてはで入手できます。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579726-VAR:
579726-5G:
579726-50G:
579726-1G:
579726-25G:
579726-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brummer, O.; Ruckert, a.; Blechert, S.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 3, 441-441 (1997)
Michaut, M.; Parrain, J.-L.; Santelli, M.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2567-2567 (1998)
Brzezinska, K.; Wolfe, P. S.
Macromolecular Chemistry and Physics, 197, 2065-2065 (1996)
Charvet, R.: Novak, B. M.
Macromolecules, 34, 7680-7680 (2001)
Young-Woo Kim et al.
Nature protocols, 6(6), 761-771 (2011-06-04)
This protocol provides a detailed procedure for the preparation of stapled α-helical peptides, which have proven their potential as useful molecular probes and as next-generation therapeutics. Two crucial features of this protocol are (i) the construction of peptide substrates containing
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf