Merck
701971
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート
average Mn 2,000, acrylate, MEHQ as inhibitor (may contain)
別名:
PEGジアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,300
¥25,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,300
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥25,300
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート, average Mn 2,000, contains ≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 2,000
含みます
≤1500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
転移温度
Tm 51-56 °C
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701971-1G:
701971-VAR:
701971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
光活性基板上の2Dおよび3D環境における細胞存在のための、ポリ(エチレングリコール)を用いたヒドロゲルによる足場パターニング。
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Shrike Zhang教授(Harvard Medical School、米国)が、in vitroの薬物試験のための3Dバイオプリンティング組織モデルの進展について述べ、バイオインクの選択基準と組織モデルのバイオファブリケーションにおける3Dバイオプリンティングの応用例を紹介します。
すべて表示
プロトコル
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.