Merck
701963
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート
average Mn 6,000, acrylate, ≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
PEGジアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥37,200
¥37,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥37,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥37,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジアクリラート, average Mn 6,000, contains ≤1500 ppm MEHQ as inhibitor
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 6,000
含みます
≤1500 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
転移温度
Tm 59-63 °C
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)ジアクリレート(PEGDA)は、組織工学に広く使用されている長鎖の親水性架橋モノマーです。
アプリケーション
PEGDAは 生体親和性およびタンパク質接着に対する固有の耐性により、 組織工学用途の足場材料として広く使用されています。
ガス分離用途の高分子膜を調製するための合金化剤として使用できます。 例えば、合金化ポリ(エーテルブロックアミド)/PEGDA膜を使用して、 CO2/H2を分離できます。
また、可撓性リチウムイオン電池用の高分子電解質膜(PEM)を作製するための前駆体としても使用できます。PEGDAの添加により、PEMのイオン伝導率、熱安定性、機械的靭性が向上します。
特徴および利点
  • 高 親水性
  • 非毒性
  • 生体適合性
  • 非免疫原性
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701963-VAR:
701963-BULK:
701963-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shaun P Garland et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(8), 2101-2108 (2014-02-15)
A growing body of literature broadly documents that a wide array of fundamental cell behaviors are modulated by the physical attributes of the cellular microenvironment, yet in vitro assays are typically carried out using tissue culture plastic or glass substrates
Eyal Karzbrun et al.
Nature physics, 14(5), 515-522 (2018-05-16)
Human brain wrinkling has been implicated in neurodevelopmental disorders and yet its origins remain unknown. Polymer gel models suggest that wrinkling emerges spontaneously due to compression forces arising during differential swelling, but these ideas have not been tested in a
Adel Badria et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 29(11), 175-175 (2018-11-11)
Heart valve diseases remain common in industrialized countries. Bioprosthetic heart valves, introduced as free of anticoagulation therapy alternatives to mechanical substitutes. Still they suffer from long term failure due to calcification. Different treatment methods introduced to inhibit calcification, have so
Sandeep Ameta et al.
Nature communications, 12(1), 842-842 (2021-02-10)
Discovering autocatalytic chemistries that can evolve is a major goal in systems chemistry and a critical step towards understanding the origin of life. Autocatalytic networks have been discovered in various chemistries, but we lack a general understanding of how network
Ruohong Shi et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(37), e2002946-e2002946 (2020-08-11)
Hydrogels with the ability to change shape in response to biochemical stimuli are important for biosensing, smart medicine, drug delivery, and soft robotics. Here, a family of multicomponent DNA polymerization motor gels with different polymer backbones is created, including acrylamide-co-bis-acrylamide
資料
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
光活性基板上の2Dおよび3D環境における細胞存在のための、ポリ(エチレングリコール)を用いたヒドロゲルによる足場パターニング。
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf