Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
409510
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート
average MN 550, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 270-330 ppm BHT as inhibitor
別名:
PEGジメタクリラート
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 550, contains 80-120 ppm MEHQ as inhibitor, 270-330 ppm BHT as inhibitor
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn 550
含みます
270-330 ppm BHT as inhibitor
80-120 ppm MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.466
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.099 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 創傷治癒促進のための PDGF-AA を搭載した光架橋キトサンベースヒドロゲル:この研究では、キトサンベースのヒドロゲルに光架橋したポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート(PEGDMA)を使用し、PDGF-AA を放出して創傷治癒の促進を検討しています。その結果、創傷閉鎖率と組織再生に著しい改善が認められました(Cai et al., 2024)。
- 光グラフト化双性イオンヒドロゲルコーティングによる、in vivo でのヒト人工内耳およびその材料に対する異物反応の低減:この研究では、人工内耳における異物反応を最小限に抑えるための、双性イオンヒドロゲルコーティングにおける PEGDMA の応用が検討されています。このコーティングにより、炎症が大幅に軽減され、in vivo での生体適合性が改善されました(Horne et al., 2023)。
- 一軸圧縮機械特性のばらつきと光硬化性 PEGDMA ベースのスキャフォールドの生体適合性の評価のための、実験に基づく応答曲面法アプローチによる完全実施要因計画:この研究では、PEGDMA ベースのスキャフォールドの機械的特性と生体適合性を最適化するために、完全実施要因計画が用いられ、組織工学と再生医療におけるその潜在的な用途が強調されています(Bharadwaz et al., 2023)。
- 光グラフト化双性イオンヒドロゲル薄膜コーティングの防汚性と機械的特性は架橋密度に依存する:この記事では、PEGDMA ベースのヒドロゲルコーティングにおける架橋密度の変化が、その防汚性と機械的特性にどのような影響を与えるかを検証しています。この研究結果は、耐久性と生体適合性のある医療用コーティングの開発に有益です(Jensen et al., 2021)。
- 生体適合性および光架橋性ポリ(エチレングリコール)/ケラチンの生体複合ヒドロゲル:この研究では、PEGDMA/ケラチンの生体複合ヒドロゲルの開発が紹介されており、優れた生体適合性と、薬物送達システムや組織工学における潜在的な応用が示されています(Wang et al., 2021)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
409510-VAR:
409510-BULK:
409510-250ML:
409510-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
光活性基板上の2Dおよび3D環境における細胞存在のための、ポリ(エチレングリコール)を用いたヒドロゲルによる足場パターニング。
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf役に立ちましたか?