product name
ポリ(エチレングリコール)ジメタクリレート, average Mn 10,000, contains MEHQ as inhibitor
形状
powder
分子量
average Mn 10,000
含みます
MEHQ as inhibitor
≤1,500 ppm MEHQ as inhibitor (may contain)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
bp
>200 °C/2 mmHg (lit.)
転移温度
Tm 56-61 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω末端
methacrylate
α末端
methacrylate
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI Key
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
725684-1G:
725684-BULK:
725684-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
細胞存在下で応用可能ないくつかの2Dおよび3D足場パターン形成技術の利点と制約について紹介します。PEGを用いたヒドロゲルについて議論しますが、任意の透明な光活性材料に応用が可能です。
Scaffold patterning with poly(ethylene glycol)-based hydrogels for cell presence in 2D and 3D environments on photoactive substrates.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
非細胞性バイオプリンティングと細胞性バイオプリンティングの2種類の方法について、構造体に適した材料や製作方法を簡単に紹介します。