Merck
929751
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) diacrylate
average MN 3,400, acrylate, MEHQ as inhibitor
別名:
PEG bisacrylate, PEG diacrylate, PEG hydrogel, PEGDA, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H3O(OCH2CH2)nC3H3O2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Poly(ethylene glycol) diacrylate, Mn 3,400, contains MEHQ as inhibitor
フォーム
fine powder
品質水準
分子量
Mn 3,400
含みます
MEHQ as inhibitor
white to off-white
溶解性
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
SMILES記法
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Poly(ethylene glycol) (PEG) diacrylate is a homobifunctional, hydrophilic, biocompatible polymer commonly used as a crosslinker in PEG hydrogels. Crosslinked networks can be formed via radical initiator induced polymerization or photopolymerization.
アプリケーション
PEG diacrylate has numerous applications including tissue engineering, 3D printing applications, surface modifications, PEGylation of proteins and peptides, and drug delivery.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
929751-1G:
929751-BULK:
929751-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)