Merck
696390
Sigma-Aldrich
5-アミノ-2-メチル安息香酸
97%
別名:
5-アミノ-o-トルイル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
194-199 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696390-VAR:
696390-BULK:
696390-1G:
696390-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)