Merck
541710
Sigma-Aldrich
2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,430
¥9,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,430
About This Item
化学式:
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
CAS番号:
分子量:
366.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
245-248 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
InChI Key
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2,2-ビス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)ヘキサフルオロプロパンは、4,4′-(1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2,2-プロパンジイル)ビス(2-アミノフェノール)とも呼ばれる芳香族ジアミンです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541710-VAR:
541710-5G:
541710-BULK:
541710-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric