Merck
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
別名:
OFPMA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥21,400
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
CAS番号:
分子量:
300.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
88 °C/40 mmHg (lit.)
密度
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
InChI Key
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
470988-5ML:
470988-25ML:
470988-VAR:
470988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)