Merck
696072
Sigma-Aldrich
N-プロパルギルフタルイミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,300
25 G
¥25,900
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,300
25 G
¥25,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO2
CAS番号:
分子量:
185.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-152 °C
官能基
imide
SMILES記法
O=C1N(CC#C)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
InChI Key
PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
696072-5G:
696072-VAR:
696072-BULK:
696072-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerasimos Rassias et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112948-112948 (2020-11-04)
Βradykinin stimulation of B2 receptor is known to activate the oncogenic ERK pathway and overexpression of bradykinin receptors B1 and B2 has been reported to occur in glioma, colorectal and cervical cancers. B1R and B2R antagonists have been shown to