スキップする
T7763
3-(N,N-ジメチルミリスチルアンモニオ)プロパンスルホン酸
≥99% (TLC)
別名:
3-(N,N-ジメチルテトラデシルアンモニオ)プロパンスルホン酸, 3-(ミリスチルジメチルアンモニオ)プロパンスルホン酸, N-テトラデシル-N,N-ジメチル-3-アンモニオ-1-プロパンスルホナート, SB3-14, ミリスチルスルホベタイン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
在庫あり出荷可能
¥28,000
25 g
在庫あり出荷可能
¥89,700
この商品について
化学式:
CH3(CH2)13N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS番号:
分子量:
363.60
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-003-9
Beilstein/REAXYS Number:
6419727
MDL number:
¥28,000
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
aggregation number
83
technique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
≤20 μmho per cm at 24 °C (0.1 M aqueous solution)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
detection
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N,N-ジメチルミリスチルアンモニオ)プロパンスルホナートは、様々な静電型イオンクロマトグラフィー法で使用される両性イオン界面活性剤です。3
両イオン性洗剤。
Application
3-(N,N-ジメチルミリスチルアンモニオ)プロパンスルホナートは、CEおよび容量結合型非接触型電気伝導度検出を用いる生体サンプル中の過塩素酸塩の定量方法を評価する研究に使用されています。1この化合物は水溶性有機染料の除去用吸着剤確立の手法について検討する研究に使用されています。2
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T080740772693017
description
≥99% (TLC)
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
≥98.0% (TLC)
description
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
aggregation number
83
application(s)
detection
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
CMC
100 - 400 μM
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
mol wt
micellar avg mol wt 30,200
mol wt
-
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
>230.0 °F
引火点(°C)
> 110 °C
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
T7763-25G04061835550302
T7763-5G04061833624937