アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCCCCC#C
InChI
1S/C8H10/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1-2H,5-8H2
InChI Key
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
73.4 °F - closed cup
引火点(℃)
23 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
161292-1G:
161292-BULK:
161292-VAR:
161292-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック