Merck
692387
Sigma-Aldrich
(R)-H8-BINAP
≥94%
別名:
(R)-(+)-2,2′-ビス(ジフェニルホスフィノ)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-1,1′-ビナフチル, [(1R)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-オクタヒドロ-[1,1′-ビナフタレン]-2,2′-ジイル]ビス[ジフェニルホスフィン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H40P2
CAS番号:
分子量:
630.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥94%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +74°, c = 0.5 in toluene
官能基
phosphine
InChI
1S/C44H40P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-12,19-26,29-32H,13-18,27-28H2
InChI Key
ANSOKCGDSQQISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品はジフェニルホスフィノ安息香酸(DPPBA)をベースにした、パラジウム触媒非対称アリルアルキル化のためのリガンドであり高度なエナンチオ選択性を有しています。
アプリケーション
以下に用いる触媒配位子です。
  • オレフィン異性化/Rhが触媒するエニンのエナンチオ選択的分子内アルダーエネ反応を介する、ジヒドロベンゾフランとジヒドロナフトフランのエナンチオ選択的合成
  • 金が触媒する立体選択的分子内ヒドロアリール化による、軸キラルな不斉ビアリール化合物の調製
  • ブレンステッド酸とパラジウムBINAP錯体が触媒する、アルデヒドを用いたインドールの逐次縮合不斉水素化による、キラルな3-アルキル‐置換インドリンの調製
  • エネ-アレンのアレンを用いたロジウム触媒性[2+2+2]付加環化を介した、最高4個の隣接立体中心を持つヒドリンダンおよびデカリンの立体選択的調製
  • ロジウムが触媒する、1,6-ジインまたは1,6-エニンによる1,3-ジカルボニル化合物の不斉形式オレフィン化または付加環化反応
  • Pd-触媒による(α-ヒドロキシアルキル)インドールの水素化を介した、2,3-置換インドリンの立体選択的調製
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692387-VAR:
692387-100MG:
692387-BULK:
692387-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 40(3) (2007)
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago