Merck
693030
Sigma-Aldrich
(S)-T-BINAP
別名:
(S)-(−)-2,2′-p-(トルイル-ホスフィノ)-1,1′-ビナフチル, (S)-Tol-BINAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H40P2
CAS番号:
分子量:
678.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
光学活性
[α]20/D -156°, c = 0.5 in benzene
mp
250-255 °C
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
InChI Key
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-T-BINAPは硝酸銀と反応して (S)-Tol-BINAP·AgNO3を生成します。この生成物はアルデヒドのエナンチオ選択性アリル化反応の触媒として作用してエナンチオピュアな2級アルコールを生成します。 (S)-T-BINAPは、パラジウムを触媒として進行するヨードアレーンの不斉二重カルボヒドロアミノ化反応において、キラル配位子として使用され、α-アミノアミドを生成します。 また、オルト-tert-ブチルアニリド誘導体とジアリル炭酸塩との間で起こる不斉N-アリル化反応(最終生成物はキラル N-アリルオルト-tert-ブチルアニリド)においても触媒として機能します。
法的情報
本製品は、高砂香料工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
693030-100MG:
693030-BULK:
693030-VAR:
693030-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of a-aminoamides by Pd-catalyzed double carbohydroamination.
Nanayakkara P and Alper H.
Chemical Communications (Cambridge, England), 18, 2384-2385 (2003)
An enantioselective Baylis?Hillman reaction catalyzed by chiral phosphines under atmospheric pressure
Hayase, Tadakatsu, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 12, 1271-1272 (1998)
New palladium (II)-catalyzed asymmetric 1, 2-dibromo synthesis
El-Qisairi, Arab K., et al.
Organic Letters, 5.4, 439-441 (2003)
Highly Efficient Copper (I) Iodide?Tolyl?BINAP?Catalyzed Asymmetric Conjugate Addition of Methylmagnesium Bromide to ?, ??Unsaturated Esters
Wang, Shun?Yi, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350.5, 673-677 (2008)
A novel direct catalytic asymmetric synthesis of cyclic indole derivatives by intramolecular carbopalladation of allenes and subsequent intramolecular amination
Hiroi, Kunio, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13.13, 1351-1353 (2002)
資料
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago