Merck
14694
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート
別名:
ロジウム(I)テトラフルオロボラート 1,5-シクロオクタジエン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
¥10,600
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24BF4Rh
CAS番号:
分子量:
406.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
組成
carbon content, 45.7-49.0%
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
~190 °C (dec.)
SMILES記法
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI Key
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
エナンチオ選択的水素化反応[1][2][3];ヒドロシリル化反応[4]などのための、ホスフィン配位子を用いるカチオン性COD-Rh 錯体を調製するためのロジウム錯体です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14694-VAR:
14694-100MG:4548173105710
14694-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
U. Nagel et al.
Chemische Berichte, 119, 3326-3326 (1986)
R. Takeuchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3045-3045 (1995)
M. Sawamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 9602-9602 (1995)
I. Ojima et al.
Tetrahedron, 45, 6901-6901 (1989)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf