Merck
676403
Sigma-Aldrich
(R,R)-(–)-2,3-ビス(tert-ブチルメチルホスフィノ)キノキサリン
≥95%
別名:
(R) QuinoxP®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,700
500 MG
¥79,600
¥26,700
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,700
500 MG
¥79,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H28N2P2
CAS番号:
分子量:
334.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,700
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
100-104 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m0/s1
InChI Key
DRZBLHZZDMCPGX-VXKWHMMOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
R,R)-(-)-2,3-bis(tert-ブチルメチルホスフィノ)キノキサリンは、空気安定性のあるC2-対称P-ステレオジェニックホスフィン配位子です。[1]
アプリケーション
合成変換において高水準のエナンチオ制御を示す効果的配位子であり、アリールボロン酸の金属触媒1,4-付加から、アルキル化的開環、不斉水素化までに渡っています[2]
特徴および利点
QuinoxP*配位子の利点:
  • 空気中の周囲条件では、酸化もエピマー化もされません
  • エナンチオ選択性は、様々な反応パラダイムに対して優れています
  • 水素化が穏やかな反応条件下で進行します
  • 触媒の添加量が少ないので高いTONが得られます
引用
Fang P and Hou XL. "Asymmetric Copper-Catalyzed Propargylic Substitution Reaction of Propargylic Acetates with Enamines." Organic letters 11.20 (2009): 4612-4615.
Imamoto T, et al. "Highly enantioselective hydrosilylation of simple ketones catalyzed by rhodium complexes of P-chiral diphosphine ligands bearing tert-butylmethylphosphino groups." Tetrahedron: Asymmetry 17(4) (2006): 560-565.
Yahav-Levi A, et al. "Aryl-bromide reductive elimination from an isolated Pt (IV) complex." Chemical Communications 46(19) (2010): 3324-3326.
法的情報
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
676403-100MG:
676403-BULK:
676403-VAR:
676403-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly enantioselective hydrosilylation of simple ketones catalyzed by rhodium complexes of P-chiral diphosphine ligands bearing tert-butylmethylphosphino groups.
Imamoto T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(4), 560-565 (2006)
A rational pre-catalyst design for bis-phosphine mono-oxide palladium catalyzed reactions.
Ji Y, et al.
Chemical Science (2017)
Optimization of the Preparation of (R)-3, 5-Bis (trifluoromethyl)-?-methyl-N-methylbenzylamine l-(?)-Malic Acid Salt through Classical Resolution.
Brandel CM, et al.
Organic Process Research & Development, 19(12), 1954-1965 (2015)
Rhodium?Catalyzed Dynamic Kinetic Asymmetric Allylation of Phenols and 2?Hydroxypyridines.
Li C and Breit B
European Journal of Chemistry, 22(41), 14655-14663 (2016)
Asymmetric Copper-Catalyzed Propargylic Substitution Reaction of Propargylic Acetates with Enamines.
Fang P and Hou XL.
Organic Letters, 11.20, 4612-4615 (2009)
資料
QuinoxP*:空気に安定かつ触媒的不斉合成に有用な新規配位子
QuinoxP*: Air-Stable and Highly Efficient and Productive Chiral Ligands