Merck
686247
Sigma-Aldrich
Zirconium carboxyethyl acrylate
60% (n-propanol)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥90,100
¥90,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥90,100
About This Item
化学式:
Zr(CH2CHCO2CH2CH2CO2)4
CAS番号:
分子量:
663.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥90,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
含みます
500 ppm methyl hydroquinone as inhibitor
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
濃度
60% (n-propanol)
bp
100-121 °C
密度
1.101 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C=CC(=O)OCCC(=O)O[Zr](OC(=O)CCOC(=O)C=C)(OC(=O)CCOC(=O)C=C)OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/4C6H8O4.Zr/c4*1-2-6(9)10-4-3-5(7)8;/h4*2H,1,3-4H2,(H,7,8);/q;;;;+4/p-4
InChI Key
XQEXAYLRUODZQC-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
代表的な使用方法については、製品番号686204のページに掲載されている「Aldrich Technical Bulletin AL-238」をご参考ください。
高屈折率(最大約1.63)の透明硬化膜の作製に有用なジルコニウム含有多官能アクリラート化合物です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
15 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
686247-BULK:
686247-VAR:
686247-100G:4548173985503
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
プロトコル
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate(別名:PRM30)は、ジルコニウム含有の多機能アクリラートで、高屈折率を示す透明硬化フィルムの作製に有用です。