Merck
592439
Sigma-Aldrich
Pentabromophenyl methacrylate
96%
別名:
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene polymer, Poly(2,3,4,5,6-pentafluorostyrene)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥58,600
¥58,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥58,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5Br5O2
CAS番号:
分子量:
556.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥58,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
139-141 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C10H5Br5O2/c1-3(2)10(16)17-9-7(14)5(12)4(11)6(13)8(9)15/h1H2,2H3
InChI Key
OFZRSOGEOFHZKS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
光導波路用の高屈折率ポリマーの生成に使用されるモノマーです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
592439-5G:
592439-BULK:
592439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olesya Daikos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32369-32377 (2016-11-18)
Pentabrominated and fluorinated aromatic (meth)acrylates as well as their non-halogenated counterparts have been studied with the aim to avoid conventional photoinitiators and to overcome some negative consequences related to their use. Therefore, RTIR spectroscopy, laser flash photolysis and GC/MS were
資料
独特の屈折率特性を持つポリマー材料は、さまざまなデバイスのフォトニクスや光学コーティングに応用されています。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.