Merck
437980
Sigma-Aldrich
メタクリル酸亜鉛
別名:
メタクリル酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥10,300
¥10,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥10,300
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO2]2Zn
CAS番号:
分子量:
235.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
mp
229-232 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)O[Zn]OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C4H6O2.Zn/c2*1-3(2)4(5)6;/h2*1H2,2H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2
InChI Key
PIMBTRGLTHJJRV-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
437980-BULK:
437980-1KG:
437980-VAR:
437980-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)