Merck
683116
Sigma-Aldrich
(アセチルアセトナト)(ノルボルナジエン)ロジウム(I)
Umicore
別名:
ノルボルナジエン(アセチルアセトナト)ロジウム, (アセチルアセトナト)(ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン)ロジウム(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥36,500
¥36,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥36,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15O2Rh
CAS番号:
分子量:
294.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES記法
C1C2C=CC1C=C2.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C7H8.C5H8O2.Rh/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-4(6)3-5(2)7;/h1-4,6-7H,5H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b;4-3-;
InChI Key
IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683116-500MG:
683116-BULK:
683116-2G:
683116-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.