Merck
693774
Sigma-Aldrich
ビス(シクロオクタジエン)イリジウム(I)テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ボラート
Umicore
別名:
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate, Bis(cyclooctadiene)iridium(I) tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Ir(C8H12)2)+ (B(C8H3F6)4)-
CAS番号:
分子量:
1271.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ir+].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2.FC(F)(F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)[B-](c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H12BF24.2C8H12.Ir/c34-25(35,36)13-1-14(26(37,38)39)6-21(5-13)33(22-7-15(27(40,41)42)2-16(8-22)28(43,44)45,23-9-17(29(46,47)48)3-18(10-23)30(49,50)51)24-11-19(31(52,53)54)4-20(12-24)32(55,56)57;2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h1-12H;2*1-2,7-8H,3-6H2;/q-1;;;+1/b;2*2-1-,8-7-;
InChI Key
YQXKTVMJDKWGHI-AUUWQFPRSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 不斉水素化反応
  • 指向性脱水環化反応
  • C-H酸化的付加-アレン挿入を介する、直接プレニル化
  • 二重分子内ヒドロアルコキシル化
  • 分子内ヒドロアミノ化反応
  • 指向性C-H結合切断
  • イミンビニル化反応
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
693774-BULK:
693774-500MG:
693774-2G:
693774-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.