Merck
299391
Sigma-Aldrich
Tetrairidium dodecacarbonyl
98%
別名:
イリジウム カルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥44,800
About This Item
化学式:
Ir4(CO)12
CAS番号:
分子量:
1104.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
195 °C (dec.) (lit.)
溶解性
THF: slightly soluble(lit.)
toluene: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Ir].[Ir].[Ir].[Ir].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Ir/c12*1-2;;;;
InChI Key
XWDKRVSSHIJNJP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
299391-VAR:
299391-500MG:
299391-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。