Merck
673862
Sigma-Aldrich
2-ニトロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
o-ニトロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)C6H4(B(OH)2)
CAS番号:
分子量:
166.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
155-160 °C
官能基
nitro
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6BNO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,9-10H
InChI Key
SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に用いるボロン酸触媒です。
  • 不飽和カルボキシル酸とアジ化合物の温和で選択的な双極子環状付加
  • アリルアルコールの転位とマイヤー・シュスター転位
以下に関わる反応物質です。
  • アリールハライドまたはニトロアレーンジアゾニウムテトラフルオロボラートとの鈴木宮浦クロスカップリング反応
  • 銅触媒によるハロゲン化
  • アミノピラゾリルジスルフィドの酸化的アリール化
ハロゲン化ニトロフェニルとの鈴木-宮浦クロスカップリングを介した、非対象2,2'-ジニトロビフェニルの合成に使用します
その他情報
無水物を含有することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673862-VAR:
673862-BULK:
673862-5G:
673862-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raquel Rodríguez González et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9591-9594 (2005-11-05)
[Reaction: see text]. Mechanistic investigations and protocols for the synthesis of 2-nitrobiphenyls and 2,2'-dinitrobiphenyls are disclosed. It is revealed that obstacles appear during the transmetalation step when the phenylboronic acid is substituted with a nitro group in the 2-position, whereas