Merck
86339
Sigma-Aldrich
タウロコール酸ナトリウム 水和物
≥97.0% (TLC)
別名:
タウロコール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS番号:
分子量:
537.68 (anhydrous basis)
Beilstein:
3901620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
ox bile
synthetic
詳細
anionic
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +23±1°, c = 3% in H2O (dry matter)
分子量
537.68 g/mol (anhydrous basis)
不純物
≤1% taurine
≤2% cholic acid
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI Key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タウロコール酸ナトリウム水和物は、消化酵素のin situ調製で乳化剤として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
タウロコール酸はコレステロール異化作用の主な最終生成物です。胆汁タウロコール酸は、腸肝循環中に微生物によってタウロデオキシコール酸とデオキシコール酸に変換されます。これらは、キャリアー媒介プロセスを介して肝臓に再吸収され、肝臓酵素によってタウロコール酸に変換されます。
調製ノート
タウロコール酸ナトリウム水和物は、50 mg/mlの無色透明の水溶液を生じます。
その他情報
非共役ビリルビンの可溶化用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86339-BULK:
86339-VAR:
86339-25G:
86339-5G:
86339-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Extreme tolerance to environmental stress of sexual and parthenogenetic resting eggs of Eucypris virens (Crustacea, Ostracoda)
Vandekerkhove J et al
Freshwater Biology, 58, 237-247 (2013)
Effect of biliary drainage on individual reactions in the conversion of cholesterol to taurochlic acid. Bile acids and steroids 180.
H Danielsson et al.
European journal of biochemistry, 2(1), 44-49 (1967-07-01)
Andrea Martinez Aguirre et al.
PLoS pathogens, 17(10), e1010015-e1010015 (2021-10-20)
Clostridioides difficile infections occur upon ecological / metabolic disruptions to the normal colonic microbiota, commonly due to broad-spectrum antibiotic use. Metabolism of bile acids through a 7α-dehydroxylation pathway found in select members of the healthy microbiota is regarded to be
Caiming Xu et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(4), 1851-1866 (2021-01-14)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) contribute to disease pathogenesis and drug treatment effects. Both emodin and dexamethasone (DEX) have been used for treating severe acute pancreatitis-associated acute lung injury (SAP-ALI). However, lncRNA regulation networks related to SAP-ALI pathogenesis and drug treatment
L R Schwarz et al.
European journal of biochemistry, 55(3), 617-623 (1975-07-15)
Binding and transport characteristics for uptake of taurocholic acid by isolated rat liver cells were studied. 1. An adsorption of taurocholate to the cell surface is terminated in less than 15 s. A Ks of 0.55 mM and a total