Merck
673307
Sigma-Aldrich
トリス(アセトニトリル)シクロペンタジエニルルテニウム(II) ヘキサフルオロホスファート
別名:
(シクロペンタジエニルトリス(アセトニトリル)ルテニウム ヘキサフルオロホスファート, トリス(アセトニトリル)シクロペンタジエニルルテニウム ヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥50,200
1 G
¥152,000
¥50,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥50,200
1 G
¥152,000
About This Item
化学式:
[(C5H5)Ru(CH3CN)3]PF6
CAS番号:
分子量:
434.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥50,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ru+].CC#N.CC#N.CC#N.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C5H5.3C2H3N.F6P.Ru/c1-2-4-5-3-1;3*1-2-3;1-7(2,3,4,5)6;/h1-5H;3*1H3;;/q;;;;-1;+1
InChI Key
HJQVFVSAQOQXRG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
下記のための触媒:
  • 求核試薬の位置選択的および立体選択的脱水アリル化
  • OH挿入および縮合反応
  • ヒドロシリル化
  • 脱炭酸アリルエーテル化
  • 非活性化アリルビニルエーテルのクライゼン転位
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
673307-1G:4548173292304
673307-250MG:4548173292311
673307-VAR:
673307-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiuzhong Zhu et al.
Polymers, 11(4) (2019-04-10)
A series of side-chain functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) derivatives were synthesized via the blue-light photocatalytic thiol-ene "click" reaction. Firstly, unsaturated polytetrahydrofuran (UPTHF) as a new unsaturated polyether was synthesized via condensation polymerization of cis-2-butene-1,4-diol and trans-1,4-dibromo-2-butene using potassium hydroxide (KOH) as
関連コンテンツ
The Herzon group has developed highly active catalysts for the anti-Markovnikov hydration and reductive hydration of terminal alkynes to form aldehydes and linear alcohols, respectively.