Merck
673293
Sigma-Aldrich
ペンタメチルシクロペンタジエニルビス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)クロリド
別名:
Cp*RuCl(PPh3)2, クロロ(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ビス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,700
1 G
¥76,100
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,700
1 G
¥76,100
About This Item
化学式:
[(C10H15)Ru(P((C6H5)3))2Cl]
CAS番号:
分子量:
796.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
mp
128 °C (D)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,4-二置換が多く認められる銅触媒と対照的に、1,5-二置換トリアゾールのみが得られるアジドのアセチレンとの付加環化に用いられる触媒です。ルテニウム触媒でもこれらの「クリック付加環化」における内部アセチレンの使用が可能です。[1]
多用途のリビングラジカル重合用触媒です[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
673293-250MG:
673293-VAR:
673293-BULK:
673293-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(46), 15998-15999 (2005-11-17)
Cp*RuCl(PPh3)2 is an effective catalyst for the regioselective "fusion" of organic azides and terminal alkynes, producing 1,5-disubstituted 1,2,3-triazoles. Internal alkynes also participate in this catalysis, resulting in fully substituted 1,2,3-triazoles.
Metal-catalyzed living radical polymerization.
M Kamigaito et al.
Chemical reviews, 101(12), 3689-3746 (2001-12-13)
資料
クリックケミストリーは、ドラッグライクな分子を合成する手法で、いくつかの実用的で信頼性の高い反応により創薬開発を加速すると期待されています。
Click chemistry is an approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by using a few practical and reliable reactions.