Merck
341568
Sigma-Aldrich
ベンゼンルテニウム(II)クロリドダイマー
別名:
(ベンゼン)ジクロロルテニウム ダイマー, ビス(ベンゼン)テトラクロロ二ルテニウム, ビス[(ベンゼン)ジクロロルテニウム], ベンゼンルテニウムジクロリドダイマー, ジベンゼンテトラクロロ二ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥22,800
5 G
¥52,700
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥22,800
5 G
¥52,700
About This Item
化学式:
Ru2(C6H6)2Cl4
CAS番号:
分子量:
500.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.4ClH.2Ru/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;/h2*1-6H;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
YGXMUPKIEHNBNQ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヒドロシリル化触媒
  • フルオロアレーンと環状アミンのSNAr反応の触媒(式1)
  • β-ケトエステルを水素化するためのプレ触媒(式2)2)
  • 他のルテニウム触媒を調製するための前駆物質(式3)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
341568-5G:
341568-BULK:
341568-VAR:
341568-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.