Merck
333158
Sigma-Aldrich
クロロシクロペンタジエニルビス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)
別名:
シクロペンタジエニルビス(トリフェニルホスフィン)ルテニウムクロリド, ビス(トリフェニルホスフィン)(クロロ)シクロペンタジエニルルテニウム, ビス(トリフェニルホスフィン)シクロペンタジエニルルテニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,660
¥6,660
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,660
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H35ClP2Ru
CAS番号:
分子量:
726.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ru].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C5H5.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-5-3-1;;/h2*1-15H;1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
YUYGUQQDGRTJMA-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
333158-5G:
333158-BULK:
333158-VAR:
333158-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)