Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
アッセイ
≥99.99% (trace metals analysis)
フォーム
solid
反応適合性
core: zirconium
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
669016-BULK:
669016-VAR:
669016-25G:4548173354156
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。