Merck
397326
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)tin(IV)
別名:
Tetrakis(diethylamino)tin(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥35,000
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥35,000
About This Item
化学式:
[(C2H5)2N]4Sn
CAS番号:
分子量:
407.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: tin
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
110 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)[Sn](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Sn/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
IFVSPCQTOMZHOP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) is a volatile compound with four exchangeable ligands. It is widely used as a precursor to produce metal oxide thin films by the chemical vapor deposition method.
アプリケーション
Tetrakis(diethylamido)tin(IV) can be used:
  • As a precursor to synthesize mesoporous tin silicate xerogels via non-hydrolytic templated sol–gel synthesis. These xerogels are potential catalysts for aminolysis and for the Meerwein–Ponndorf–Verley reduction.[1]
  • To produce stable metal oxide thin films on the surface of carbon electrode materials.[2]
  • To fabricate an ultrathin layer of SnO2 on carbon nanotubes, which can be used as anodes for lithium-ion batteries. This ultrathin layer helps to enhance the cycling stability and rate capability of anodes.[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
397326-1G:
397326-5G:4548173354088
397326-BULK:
397326-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Growth of ultrathin SnO2 on carbon nanotubes by atomic layer deposition and their application in lithium-ion battery anodes
Shengyun Zhu, et al.
Applied Surface Science, 484, 600-609 (2019)
Electrochemical properties of metal-oxide-coated carbon electrodes prepared by atomic layer deposition
James A Loussaert, et al.
Langmuir, 30, 13707-13715 (2014)
Mesoporous SnO2-SiO2 and Sn-silica-carbon nanocomposites by novel non-hydrolytic templated sol-gel synthesis
David Skoda, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 68739-68747 (2016)