安全性情報
665118
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-メトキシ安息香酸
97%
別名:
6-Amino-m-anisic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,800
5 G
¥20,300
¥13,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,800
5 G
¥20,300
About This Item
化学式:
(H2N)C6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
148-152 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Amino-5-methoxybenzoic acid is a general reagent used in the synthesis of substituted isoquinolinonaphthyridines,[1] quinazolinones,[2] imidazobenzodiazepines,[3] pyridoquinazolones[4] and polycyclic hexahydrobenzo[c]acridines.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
665118-BULK:
665118-5G:
665118-VAR:
665118-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of substituted imidazobenzodiazepines as novel asthma treatments.
Jahan R, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 126, 550-560 (2017)
Biologically active heterocyclic hybrids based on quinazolinone, benzofuran and imidazolium moieties: synthesis, characterization, cytotoxic and antibacterial evaluation.
Asadi P, et al.
Chemistry and Biodiversity, 14(4), e1600411-e1600411 (2017)
Bismuth (III) Chloride Catalyzed Intramolecular Hetero-Diels?Alder Reaction: Access to cis-Fused Angular Hexahydrobenzo[c]acridines.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 47(01), 124-128 (2015)
Asymmetric synthesis of isoquinolinonaphthyridines catalyzed by a chiral Br?nsted acid.
Li J, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 15(31), 6474-6477 (2017)
Condensation of anthranilic acids with pyridines to furnish pyridoquinazolones via pyridine dearomatization.
Yang Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(87), 12869-12872 (2016)