Merck
663492
Sigma-Aldrich
Nafion分散 溶液
greener alternative
20 wt. % in lower aliphatic alcohols and water, contains 34% water
別名:
D-2020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
eCl@ss:
32110203
NACRES:
NA.23
含みます
34% water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
20 wt. % in lower aliphatic alcohols and water
密度
1.02 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI Key
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
Nafionを担体とした半導体微粒子が水の光分解に用いられています。超強酸触媒として有機合成用に用いられています。金属との複合材料を作製した場合、人工筋肉アクチュエーターや有機溶媒中の電気活性種を分析する固体電解質、有機電解合成の電極として利用されています。
Nafionペルフルオロ樹脂溶液は、電解材料として幅広く使用されています。また、金属酸化物との複合膜を形成するためにも使用できます。この膜により、化学的に安定したプロトン交換膜(PEM)燃料電池の形成がさらに容易になります。メソ多孔性金属膜にコーティングすると、バイオマーカーの検出と選択性を改善できます。また、グルコースバイオセンサーに用いるために、グラフェンとの複合電極材料を形成することもできます。[1][2][3][4][5]
Nafion樹脂を用いて、ナノメートル厚のNafion層を溶液キャスト法によってシラン処理スライド上に作成しました。[6]
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
663492-100ML:4548173923116
663492-25ML:4548173923123
663492-BULK:
663492-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glucose biosensor of ruthenium-doped TiO2 sensing electrode by co-sputtering system
Chou JC, et al.
Microelectronics reliability (2010)
An enzymatic glucose biosensor based on a glassy carbon electrode modified with manganese dioxide nanowires
Zhang L, et al.
Microchimica Acta, 54-56 (2013)
Electrokinetic Measurements of Thin Nafion Films.
Barbati AC and Kirby BJ
Langmuir, 30(8), 1985-1993 (2014)
Nafion-coated mesoporous Pd film toward remarkably enhanced detection of lactic acid
Baba D, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(19), 10446-10449 (2018)
Organically functionalized titanium oxide/Nafion composite proton exchange membranes for fuel cells applications
Cozzi D, et al.
Journal of Power Sources, 248, 1127-1132 (2014)
資料
米国エネルギー省における燃料電池性能の目標と技術開発のアプローチについて解説しています。
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。
すべて表示