安全性情報
802557
Sigma-Aldrich
アクイヴィオン(アクイビオン)® D98-25BS
greener alternative
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H-form, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキサ-4-ペンテンスルホン酸)コポリマー、エタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
dispersion
liquid
当量
980±40g/mole (SO3H)
含みます
CF3 polymer chain ends as stabilizer
組成
25% in water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
25±1 % (w/w)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aquivion® PFSA 分散液は、Syensqo Group によって工業的に製造されたテトラフルオロエチレンとスルホニルフルオリドビニルエーテル(SFVE)、CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F の短側鎖(SSC)コポリマーから得られます。得られたパーフルオロポリマーは、スルホン酸形態(SO3H)の官能基を特徴としています。Aquivion® D98-25BS は、当量重量(EW)が 980 g/eq のパーフルオロスルホン酸(PFSA)イオノマー分散液です。イオノマーの EW は、交換可能なプロトン 1 モルを提供するために必要なポリマーの重量を表し、イオン交換容量(IEC)と反比例します。この分散液は化学的に安定化されており、ポリマー末端基の大部分が不活性トリフルオロメチル(CF3)構成に変換されているため、ポリマー′の寿命が延びます。Aquivion® D98-25BS には、99% 以上が水でエーテルを含まない溶媒系に 25 wt% のポリマー濃度が含まれています。
メルクは、「グリーンケミストリーの 12 原則」の 1 つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品はエネルギー効率が強化されており、プロトン交換膜(PEM)燃料電池として使用することを目的としています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Aquivion® PFSA 樹脂の超強酸性は、高官能基濃度および電気化学的安定性と相まって、不均一触媒の重要な成分となっています。水分吸収量が少なくても優れたプロトン伝導性を示すため、これらの樹脂は燃料電池や水電解装置用のプロトン交換膜(PEM)の触媒層内のイオノマーバインダーとして研究で頻繁に使用されています。さらに、これらは、単独の材料として、または PTFE で強化された状態でセパレータ膜(PEM)の製造に使用でき、濡れ性を高めるために特殊フッ素ポリマーの表面に添加されることもあります。Aquivion® D98-25BS は、側鎖が短く当量が大きいため、触媒の活性と安定性のバランスをとるのに有望なイオノマーです。D98-25BS などの当量が大きいイオノマーは、長期電気化学的安定性試験で優れた耐久性を示します。さらに、D98-25BS イオノマー触媒は、特定の触媒システムでより小さな凝集体や凝集体を形成できます。このような場合、触媒と D98-25BS バインダー間の相互作用が強化されるため、当量が少ないイオノマーと比較して、反応速度論が改善され、過電圧が低減し、触媒利用率が向上します。
特徴および利点
  • 非常に高濃度の官能基により、強力なプロトン(または Na+、K+、Li+ など)伝導性を実現
  • 80º℃ をはるかに超える高温での動作を可能にする高い軟化点
  • この分散材料を使用している膜または触媒インクの低湿度条件での燃料電池の動作を向上させる強力な保水性
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
802557-VAR:
802557-25ML:
802557-BULK:
802557-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
電気化学的淡水化の進歩とPEMFC劣化の解明が水素技術の進歩を促進します。
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Are Nafion 117 containing solution and Aquivion D98-25BS are same?
    1 回答
    1. Nafion 117 and Aquivion D98-25BS are not identical. Various literature sources suggest that the major differences between Nafion and Aquivion are the different side chain lengths. However, Aquivion D98-25BS is considered to be a good alternative for Nafion™ 117.