Merck
403040
Sigma-Aldrich
タンニン酸
ACS reagent
別名:
ガロタンニン, タンニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C76H52O46
CAS番号:
分子量:
1701.20
Beilstein:
8186396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
自己発火温度
980 °F
強熱残分
≤0.5%
損失
≤12.0% loss on drying, 105°C
mp
218 °C (lit.)
微量陽イオン
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.003%
SMILES記法
Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)Oc2cc(cc(O)c2O)C(=O)OC[C@H]3O[C@@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)c4)[C@H](OC(=O)c6cc(O)c(O)c(OC(=O)c7cc(O)c(O)c(O)c7)c6)[C@@H](OC(=O)c8cc(O)c(O)c(OC(=O)c9cc(O)c(O)c(O)c9)c8)[C@@H]3OC(=O)c%10cc(O)c(O)c(OC(=O)c%11cc(O)c(O)c(O)c%11)c%10
InChI
1S/C76H52O46/c77-32-1-22(2-33(78)53(32)92)67(103)113-47-16-27(11-42(87)58(47)97)66(102)112-21-52-63(119-72(108)28-12-43(88)59(98)48(17-28)114-68(104)23-3-34(79)54(93)35(80)4-23)64(120-73(109)29-13-44(89)60(99)49(18-29)115-69(105)24-5-36(81)55(94)37(82)6-24)65(121-74(110)30-14-45(90)61(100)50(19-30)116-70(106)25-7-38(83)56(95)39(84)8-25)76(118-52)122-75(111)31-15-46(91)62(101)51(20-31)117-71(107)26-9-40(85)57(96)41(86)10-26/h1-20,52,63-65,76-101H,21H2/t52-,63-,64+,65-,76+/m1/s1
InChI Key
LRBQNJMCXXYXIU-PPKXGCFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
タンニン酸(TA)は天然由来の、毒性のない有機酸であり、金属や合金の腐食を防止する性質があります。KIO4 (過ヨウ素酸カリウム)–H2O2 (過酸化水素)–Tween40 による化学発光(CL)系は工業排水中のタンニン酸の検出に用いられています。タンニン酸は加水分解により主にグルコースと没食子酸を生じます。その収斂性はポリフェノール性グループの存在に由来しています。
アプリケーション
タンニン酸は以下のようなプロセスで用いられます:
  • 金属鉄との反応によりタンニン酸第二鉄錯体の合成
  • ゲノムおよびプラスミドDNAの調製におけるタンパク質除去剤
  • 金属ナノ粒子合成における還元剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
390.2 °F
引火点(℃)
199 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
403040-500G:
403040-VAR:
403040-100G:
403040-50G:
403040-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Fikret Türkan et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 33(8), e22340-e22340 (2019-04-12)
Multiple studies have been recorded on the synthesis and design of multi-aim anti-Alzheimer molecules. Using dual butyrylcholinesterase/acetylcholinesterase inhibitor molecules has attracted more interest in the therapy for Alzheimer's disease. In this study, a tannic acid compound showed excellent inhibitory effects
Reviewing the tannic acid mediated synthesis of metal nanoparticles.
Ahmad T.
Journal of Nanotechnology, 2014 (2014)
Tannic Acid: Chemistry, Analysis, and Toxicology: An Episode in the Pharmaceutics of Radiology.
Krezanoski JZ.
Radiology, 87(4), 655-657 (1966)
Tannic acid as corrosion inhibitor for metals and alloys.
Kusmierek E and Chrzescijanska E.
Materials and Corrosion, 66(2), 169-174 (2013)
On the tannic acid interaction with metallic iron.
Iglesias J, et al.
Hyperfine Interactions, 134(1), 109-114 (2001)