安全性情報
802654
Sigma-Aldrich
Aquivion® D87-25BS
greener alternative
liquid, dispersion, 25% in water, PFSA eq. wt. 870 g/mole SO3H
別名:
アクイヴィオン(アクイビオン)® SO3H-form, テトラフルオロエチレン-パーフルオロ(3-オキサ-4-ペンテンスルホン酸)コポリマー、エタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4HF7O4S .C2F4)x
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
dispersion
liquid
当量
870±40 g/mol (SO3H)
組成
25% in water
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
>24 % (w/w)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aquivion® PFSA 分散液は、Syensqo Group によって工業的に製造されたテトラフルオロエチレンとスルホニルフルオリドビニルエーテル(SFVE)、CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F の短側鎖(SSC)コポリマーから得られます。得られたパーフルオロポリマーは、スルホン酸形態(SO3H)の官能基を特徴としています。Aquivion® D79-25BS は、当量重量(EW)が 790 g/eq のパーフルオロスルホン酸(PFSA)イオノマー分散液です。イオノマーの EW は、交換可能なプロトン 1 モルを提供するために必要なポリマーの重量を表し、イオン交換容量(IEC)と反比例します。この分散液は化学的に安定化されており、ポリマー末端基の大部分が不活性トリフルオロメチル(CF3)構成に変換されているため、ポリマー′の寿命が延びます。Aquivion® D79-25BS には、99% 以上が水でエーテルを含まない溶媒系に 25 wt% のポリマー濃度が含まれています。
メルクは、「グリーンケミストリーの 12 原則」の 1 つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品はエネルギー効率が強化されており、プロトン交換膜(PEM)燃料電池として使用することを目的としています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Aquivion® PFSA 樹脂の超強酸性、高い官能基濃度、電気化学的安定性により、これらは不均一触媒の必須成分となっています。水分吸収量が少なく、優れたプロトン伝導性があるため、これらの樹脂は燃料電池や水電解装置用のプロトン交換膜(PEM)の触媒層内のイオノマーバインダーとして研究で頻繁に使用されています。さらに、これらの樹脂は、単独の材料として、または PTFE で強化されて、セパレータ膜(PEM)の製造に使用されます。また、濡れ性を高めるために特殊フッ素ポリマーの表面に塗布されることもあります。短い側鎖と適度に高い当量重量を特徴とする Aquivion® D87-25BS は、触媒活性と安定性のバランスをとる有望なイオン交換樹脂です。D87-25BS などの当量重量が高いイオン交換樹脂は、長期電気化学的安定性試験で優れた耐久性を示します。D87-25BS は、低 pH、強力な酸化剤、強力な還元剤などの非常に攻撃的な化学環境に対する耐性があるため、酸素発生または酸素還元反応用の炭素担体上の白金族触媒との結合剤として一般的に使用されています。
特徴および利点
  • 非常に高濃度の官能基により、強力なプロトン(または Na+、K+、Li+ など)伝導性を実現
  • 80º℃ をはるかに超える高温での動作を可能にする高い軟化点
  • この分散材料を使用している膜または触媒インクの低湿度条件での燃料電池の動作を向上させる強力な保水性
法的情報
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
802654-VAR:
802654-25ML:
802654-250ML:
802654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
電気化学的淡水化の進歩とPEMFC劣化の解明が水素技術の進歩を促進します。
質問
  1. What is the CAS number(s) for Aquivion D83-24B
    1 回答
    1. This item is a multi-component product. A CAS number does not apply to this type of product. The base material, Aquivion® PW79S, is assigned a CAS number of 1163733-25-2.