Merck
243051
Sigma-Aldrich
ポリ(4-スチレンスルホン酸ナトリウム)
average Mw ~70,000
別名:
PSS, ポリ(4-スチレンスルホン酸) ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H7NaO3S)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
powder or solid
品質水準
分子量
average Mw ~70,000
粘度
15-55 cP, 20 %(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp
460 °C (dec.)
溶解性
water and lower glycols: soluble
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(4‐スチレンスルホン酸ナトリウム)(PSS)陽イオン交換ポリマー電解質PSS は、機械的に安定で再現性の高いコーティングを生み出すために使用する場合があります。
アプリケーション
ポリマーコーティングされた黒鉛ナノ血小板を合成するための、PSS 存在下での酸化黒鉛の還元が報告されています。また、PSS と金属イオンとの相互作用が研究されています。ビスマスフィルム電極の混合コーティングに使用するための PSS と Nafion の併用が報告されています。
特徴および利点
陰イオン高分子電解質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
243051-5G:
243051-BULK:
243051-100G:
243051-20MG-KC:
243051-500G:
243051-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (sodium 4?styrenesulfonate)?metal ion interactions
Rivas BL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 70(2), 219-225 (1998)
Nafion/Poly (sodium 4?styrenesulfonate) Mixed Coating Modified Bismuth Film Electrode for the Determination of Trace Metals by Anodic Stripping Voltammetry.
Jia J, et al.
Electroanalysis, 19(17), 1845-1849 (2007)
Polyelectrolyte Multilayer Films and Membrane Functionalization
Bruening ML and Adusumilli M
Material Matters, 6(3) null
Anton Gurkov et al.
PloS one, 12(10), e0186548-e0186548 (2017-10-19)
In vivo physiological measurement is a major challenge in modern science and technology, as is environment conservation at the global scale. Proper toxicological testing of widely produced mixtures of chemicals is a necessary step in the development of new products
Stable aqueous dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliated graphite oxide in the presence of poly (sodium 4-styrenesulfonate).
Stankovich S, et al
Journal of Materials Chemistry, 16(2), 155-158 (2006)
資料
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。