Merck
658340
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-5-ニトロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥23,400
50 G
¥85,000
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥23,400
50 G
¥85,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HCl2N3O2
CAS番号:
分子量:
193.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
0.9 °C/0.5 mmHg
mp
28-32 °C
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
InChI Key
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ジアミノプリンの固相合成での中間体です[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658340-VAR:
658340-50G:
658340-1G:
658340-BULK:
658340-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)