Merck
D73707
Sigma-Aldrich
2,6-ジクロロピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2N
CAS番号:
分子量:
147.99
Beilstein:
108664
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
83-86 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D73707-5G:
D73707-100G:
D73707-VAR:
D73707-BULK:
試験成績書(COA)