Merck
D73804
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロピリジン
98%
別名:
3,5-Dichloropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,630
¥5,630
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,630
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2N
CAS番号:
分子量:
147.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,630
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
65-67 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI Key
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D73804-100G:
D73804-5KG:
D73804-25G:
D73804-VAR:
D73804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)