アッセイ
≥97%
フォーム
crystals
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
InChI Key
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D69300-1G:
D69300-BULK:
D69300-25G:
D69300-5G:
D69300-VAR:
D69300-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)