Merck
657239
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2,3-dihydroxyquinoxaline
96%
別名:
6-Nitroquinoxaline-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5N3O4
CAS番号:
分子量:
207.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
345-347 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
InChI Key
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657239-BULK:
657239-10G:
657239-VAR:
657239-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)