Merck
P9029
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン
peroxidase substrate, chromogenic, ≥98.0%, powder
別名:
1,2-ジアミノベンゼン, 1,2-フェニレンジアミン, OPD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
606074
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
o-フェニレンジアミン, Peroxidase substrate, ≥98.0%, powder
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
white to off-white
bp
256-258 °C
mp
98-102 °C
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 337 nm; λem 417 nm (Pyruvic acid derivative)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
InChI Key
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン(OPD)遊離塩基は、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)への使用に適したペルオキシダーゼ基質です。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
アプリケーション
o-フェニレンジアミンは、ヒアルロン酸定量に用いるマイクロタイターベースのアッセイに使用されています。また、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)に発色のために使用されています。
注意
保存中に薄黒くなることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9029-25G:4548173280790
P9029-VAR:
P9029-BULK:
P9029-50G:4548173207803
P9029-100G:4548173207797
P9029-10G:4548173280783
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of a chicken-derived antivenom against the taipan snake (Oxyuranus scutellatus) venom and comparison with an equine antivenom
Navarro D, et al.
Toxicon, 120(3), 1-8 (2016)
Kelsey E Noll et al.
Cell reports, 31(4), 107587-107587 (2020-04-30)
Host genetic factors play a fundamental role in regulating humoral immunity to viral infection, including influenza A virus (IAV). Here, we utilize the Collaborative Cross (CC), a mouse genetic reference population, to study genetic regulation of variation in antibody response
Bothrops asper envenoming in cattle: Clinical features and management using equine-derived whole IgG antivenom
C.Rodriguez, et al.
The Veterinary Journal, 207(, pages=), 160-163 (2016)
Mehul S Suthar et al.
Cell reports. Medicine, 1(3), 100040-100040 (2020-08-25)
SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19, is causing a devastating worldwide pandemic, and there is a pressing need to understand the development, specificity, and neutralizing potency of humoral immune responses during acute infection. We report a cross-sectional study of antibody
Expression of hyaluronan synthase 2 or hyaluronidase 1 differentially affect the growth rate of transplantable colon carcinoma cell tumors
Jacobson A, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 102(3), 212-219 (2002)
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.