Merck
653845
Sigma-Aldrich
3,4-ジアミノベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,040
10 G
¥38,800
¥5,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,040
10 G
¥38,800
About This Item
化学式:
C6H3(NH2)2C≡N
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
144-148 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(cc1N)C#N
InChI
1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2
InChI Key
VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
653845-BULK:
653845-1G:4548173227139
653845-VAR:
653845-10G:4548173227122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)